Learn More
1,2-Diisonicotinoidrazina, TRC
Código de producto. 30011298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011298 250 mg 250 miligramos
30006452 2.5 g 2.50 g
30005577 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455275250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4329-75-3
Fórmula molecular C12 H10 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 242.23
Sinónimo Isonicotinic Acid N'-(Pyridine-4-carbonyl)hydrazide, N,N'-Bis(4-picolinoyl)hydrazine, N,N'-Diisonicotinoylhydrazine, NSC 39301, NSC 52961
Nombre IUPAC N'-(piridina-4-carbonil)piridina-4-carbohidrazida
SMILES O=C(NNC(=O)c1ccncc1)c2ccncc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diisonicotinoylhydrazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N4O2/c17-11(9-1-5-13-6-2-9)15-16-12(18)10-3-7-14-8-4-10/h1-8H,(H,15,17)(H,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0804
Porcentaje de pureza >95%