Learn More
1,2-Diiodotetrafluoroetano, 96 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427515 1 g 1 g
11434383 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10954.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 354-65-4 | C2F4I2 | 353.825 g/mol
1,2-Diiodotetrafluoroethane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-diiodotetrafluoroetano se utiliza como un intermediario de síntesis química orgánica.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 354-65-4
Fórmula molecular C2F4I2
Peso molecular (g/mol) 353.825
Número MDL MFCD00039401
Clave InChI NZXVPCQHQVWOFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diiodotetrafluoroethane, 1,2-diiodoperfluoroethane, unii-2z13i2welk, ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-diiodo, 2z13i2welk, acmc-1cknr
PubChem CID 67720
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-diyodoetano
SMILES C(C(F)(F)I)(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diiodotetrafluoroethane
Nombre de nota Stabilized with copper
Punto de fusión -21°C
Densidad 2.629
Punto de ebullición 112°C to 113°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.495
Cantidad 1 g
Beilstein 1740350
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.82
Porcentaje de pureza 96%