Learn More
1,2-Diyodotetrafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15432142 1 g 1 g
15442142 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311690010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2708-97-6 | C6F4I2 | 401.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2708-97-6
Fórmula molecular C6F4I2
Peso molecular (g/mol) 401.87
Clave InChI JQBYIZAYQMMVTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-diiodotetrafluorobenzene, o-diiodotetrafluorobenzene, acmc-1cuq5, 1 2-diiodotetrafluorobenzene
PubChem CID 75923
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrafluoro-5,6-diyodobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)I)I)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diiodotetrafluorobenzene
Punto de fusión 49.0°C to 50.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.87
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Diiodotetrafluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.