Learn More
1,2-diyodoetano, TRC
Código de producto. 30371341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371341 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30371341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4554841G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diiodoethane
CAS 624-73-7
Fórmula molecular C2H4I2
Cantidad 1 g
Sinónimo Diiodoethane, Ethylene Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMILES ICCI
Peso molecular (g/mol) 281.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.8402