Learn More
1,2-diyodoetano, TRC
Código de producto. 30378041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378041 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30378041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455484250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diiodoethane
CAS 624-73-7
Fórmula molecular C2H4I2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Diiodoethane, Ethylene Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4I2/c3-1-2-4/h1-2H2
SMILES ICCI
Peso molecular (g/mol) 281.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.8402