Learn More
1,2-Diyodoetano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10580561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10580561 25 g Frasco de vidrio 25 g
10590561 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10580561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115140250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-73-7 | C2H4I2 | 281.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-73-7
Fórmula molecular C2H4I2
Peso molecular (g/mol) 281.85
Número MDL MFCD00001093
Clave InChI GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethane, 1,2-diiodo, ethylene diiodide, ethylene iodide, 1,2-diiodethane, 1,2-diiodo ethane, 1,2-bis iodanyl ethane, ch2ich2i, 1,2-diiodoethane, acmc-1b2u1, ksc358c5b
PubChem CID 12224
Nombre IUPAC 1,2-diyodoetano
SMILES C(CI)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Diiodoethane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 80.0°C to 83.0°C
Color Marrón
Densidad 2.1300g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ICH2CH2I
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 99
Gravedad específica 2.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.85
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Diiodoethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.