Learn More
1,2-Diyodoetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361996 25 g 25 g
11351996 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03019.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 624-73-7 | C2H4I2 | 281.863 g/mol
1,2-Diiodoethane is used as C-X bond formation reagent. It is also used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-diyodoetano se utiliza como reactivo en la formación de enlaces C-X. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Sensible al aire y a la luz.& Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes y con el calor y la luz. Proteger del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-73-7
Fórmula molecular C2H4I2
Peso molecular (g/mol) 281.863
Número MDL MFCD00001093
Clave InChI GBBZLMLLFVFKJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethane, 1,2-diiodo, ethylene diiodide, ethylene iodide, 1,2-diiodethane, 1,2-diiodo ethane, 1,2-bis iodanyl ethane, ch2ich2i, 1,2-diiodoethane, acmc-1b2u1, ksc358c5b
PubChem CID 12224
Nombre IUPAC 1,2-diyodoetano
SMILES C(CI)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diiodoethane
Punto de fusión 80°C to 84°C
Densidad 2.13
Cantidad 25 g
Beilstein 1730870
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.86
Porcentaje de pureza 98%