Learn More
1,2-Diiodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389849 1 g 1 g
11399849 5 g 5 g
11309859 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24425.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-42-9 | C6H4I2 | 329.91 g/mol
1,2-Diiodobenzene is useful for Suzuki reaction. It is also used in the synthesis of purino[8,9-f] phenanthridines. Further, it acts as a precursor for the synthesis of active pharmaceutical ingredients intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-diiodobenceno es útil para la reacción de Suzuki. También se utiliza en la síntesis de purino[8,9-f] fenantridinas. Además, actúa como precursor para la síntesis de productos intermedios de principios activos.
Solubilidad
Ligeramente miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatibile con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-42-9
Fórmula molecular C6H4I2
Peso molecular (g/mol) 329.91
Número MDL MFCD00001038
Clave InChI BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-diiodobenzene, benzene, 1,2-diiodo, benzene, o-diiodo, diiodobenzene, benzene, diiodo, benzene,2-diiodo, pubchem3831, 1,2-diiodobenzene
PubChem CID 11994
Nombre IUPAC 1,2-diiodobenzeno
SMILES IC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diiodobenzene
Densidad 2.524
Punto de ebullición 282°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.7165
Cantidad 1 g
Beilstein 1855315
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.91
Porcentaje de pureza 98%