Learn More
1,2-Diiodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
20 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
20 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10656032 5 g Frasco de vidrio 5 g
10269293 20 g Frasco de vidrio 20 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656032 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218400050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 615-42-9 | C6H4I2 | 329.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-42-9
Fórmula molecular C6H4I2
Peso molecular (g/mol) 329.91
Número MDL MFCD00001038
Clave InChI BBOLNFYSRZVALD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-diiodobenzene, benzene, 1,2-diiodo, benzene, o-diiodo, diiodobenzene, benzene, diiodo, benzene,2-diiodo, pubchem3831, 1,2-diiodobenzene
PubChem CID 11994
Nombre IUPAC 1,2-diiodobenzeno
SMILES IC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Diiodobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 2.5200g/mL
Punto de ebullición 152°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4I2
Índice de refracción 1.7176
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 225
Gravedad específica 2.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Diiodobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.