Learn More
1,2-Dihidroxinaftaleno, TRC
Código de producto. 30386695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30386695 500 mg 500 miligramos
30374454 50 mg -
30379937 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD454168500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 574-00-5
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Sinónimo 1,2-Naphthalenediol, 1,2-Naphthoquinol, 1-Hydroxy-2-naphthol, NSC 401609
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydroxynaphthalene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,11-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0524