Learn More
Ácido 1,2-dihidroxibenceno-3,5-disulfónico, sal disódica, puro, indicador de metal, Fisher Chemical
Código de producto. 10448210 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10448210 25 g Jarra de plástico para polvo 25 g
1 options
Código de producto. 10448210 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/3000/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 300°C
CAS 149-45-1
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C6H10Na2O8S2
Número MDL 149531
Sinónimo tiron, tiferron, sodium catechol sulfate, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate, 3,5-disulfocatechol disodium salt, sodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, disodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, sodium 1,2-dihydroxybenzenedisulfonate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt
Clave InChI HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Nombre IUPAC 4,5-dihidroxibenceno-1,3-ácido disulfónico; hidrógeno molecular; sodio
Peso molecular (g/mol) 320.238
PubChem CID 131674010
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.21g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo