Learn More
Sal disódica monohidrato de ácido 1,2-dihidroxibenceno-3,5-disulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490293 100 g 100 g
11480293 25 g 25 g
11400303 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490293 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11439.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 270573-71-2 | C6H6Na2O9S2 | 332.205 g/mol
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, is used as a colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, molybdenum, and complexes of zirconium. It is used as a metal indicator. It is used for Chelate titration, colorimetry, fluorometry and masking reagent. It is used in chemical research, pharmaceutical research and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica monohidrato de ácido 1,2-dihidroxibenceno-3,5-disulfónico se utiliza como reactivo colorimétrico para el hierro, el manganeso, el titanio, el molibdeno y los complejos de circonio. Se utiliza como indicador de metales. Se utiliza para la valoración de quelatos, la colorimetría, la fluorometría y como reactivo de enmascaramiento. Se utiliza en la investigación química, la investigación farmacéutica y como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Es fácilmente soluble en agua.
Notas
Estable en condiciones normales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 270573-71-2
Fórmula molecular C6H6Na2O9S2
Peso molecular (g/mol) 332.205
Número MDL MFCD00007473
Clave InChI ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tiron monohydrate, sodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, unii-kht84q5m4r, 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid disodium salt monohydrate, kht84q5m4r, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate hydrate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate, 1,3-benzenedisulfonicacid, 4,5-dihydroxy-, sodium salt, hydrate 1:2:1, 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid, sodium salt, sodium salt, hydrate, sdd
PubChem CID 2723960
Nombre IUPAC disodio; 4,5-dihidroxibenzen-1,3-disulfonato; hidrato
SMILES C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Beilstein 4629740
Índice Merck 14,9465
Información de solubilidad It is readily soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.23 (314.21 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic aciddisodium salt monohydrate