Learn More
1,2-Dihidroxi-3-nitroantraquinona, TRC
Código de producto. 30180335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180335 50 mg 50 miligramos
30180153 100 mg 100 miligramos
30180035 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45417850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 568-93-4
Fórmula molecular C14H7NO6
Peso molecular (g/mol) 285.21
SMILES Oc1c(O)c(cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydroxy-3-nitroanthraquinone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H7NO6/c16-11-6-3-1-2-4-7(6)12(17)10-8(11)5-9(15(20)21)13(18)14(10)19/h1-5,18-19H