Learn More
1,2-Dihidrotriamcinolona-16,17-acetonida-21-mesilato, TRC
Código de producto. 30382809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382809 50 mg
30373878 25 mg
30370162 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44699050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2367-73-9
Fórmula molecular C25H35FO8S
Peso molecular (g/mol) 514.6
Sinónimo (11beta,16alpha)-9-Fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-21-[(methylsulfonyl)oxy]-pregn-4-ene-3,20-dione
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)COS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydrotriamcinolone-16,17-acetonide-21-mesylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H35FO8S/c1-21(2)33-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-22(14,3)24(16,26)18(28)12-23(17,4)25(20,34-21)19(29)13-32-35(5,30)31/h10,16-18,20,28H,6-9,11-13H2,1-5H3/t16-,17-,18-,20+,22-,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.2037