Learn More
Ácido 1,2-dihidroperílico, TRC
Código de producto. 30383395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383395 10 mg
30388559 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45468810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32676-16-7
Fórmula molecular C10H16O2
Peso molecular (g/mol) 168.23
Sinónimo 4-(1-Methylethenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
SMILES CC(=C)C1CCC(CC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydroperillic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h8-9H,1,3-6H2,2H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.115