Learn More
1,2-Dihidrodesonuro, TRC
Código de producto. 17974135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974135 25 mg 25 miligramos
17902725 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17974135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44817025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-93-7
Fórmula molecular C24 H34 O6
Peso molecular (g/mol) 418.52
Sinónimo Dihydrodesonide, 11β,21-Dihydroxy-16α,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)-, Corticosterone, 16α,17-dihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxy-16α,17-isopropylidenedioxy-4-pregnene-3,20-dione, 16α-Hydroxyhydrocortisone 16,17-acetonide
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydrodesonide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h9,15-17,19-20,25,27H,5-8,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.2355