Learn More
1,2-Dihidrobudesoniura (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30136795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136795 250 mg 250 miligramos
30009336 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229330250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137174-25-5
Fórmula molecular C25H36O6
Peso molecular (g/mol) 432.55
Sinónimo Budesonide Imp. G (EP), 16alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11beta,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, (11beta,16alpha)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11,21-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione, 1,2-Dihydrobudesonide
Nombre IUPAC 16,17α-[(1RS)-Butilidenebis(oxy)]-11,21-dihidroxipregn-4-ene-3,20-dione β
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydrobudesonide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h10,16-18,20-22,26,28H,4-9,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.2512
Porcentaje de pureza >95%