Learn More
1,2-Dihidro Triamcinolona, TRC
Código de producto. 30386953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386953 50 mg
30372053 100 mg
30378940 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45339350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 337-02-0
Fórmula molecular C21 H29 F O6
Peso molecular (g/mol) 396.45
Sinónimo 9-Fluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Triamcinolone Imp. C (EP), Pretriamcinolone
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11,16,17-trihidroxi-17-(2-hidroxiacetilo)-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@]12C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]2(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pretriamcinolone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H29FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h7,13-16,23,25-26,28H,3-6,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.1948