Learn More
1,2-Dihidro Prednicarbato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-dihydroprednicarbate |
| CAS | 671225-26-6 |
| Fórmula molecular | C27 H38 O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-[(ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-21-(1-oxopropoxy)-, (11β)- (9CI), Cortisol 17-(ethyl carbonate) 21-propionate, 1,2-Dihydroprednicarbate, 1,2-Dihydro prednicarbate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H38O8/c1-5-22(31)34-15-21(30)27(35-24(32)33-6-2)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-25(16,3)23(18)20(29)14-26(19,27)4/h13,18-20,23,29H,5-12,14-15H2,1-4H3/t18-,19-,20-,23+,25-,26-,27-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)CC |
| Nombre IUPAC | Propanoato de [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-etoxicarboniloxi-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 490.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490.2567 |