Learn More
1,2-Dihidro-oseltamivir (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30387402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387402 50 mg -
30374832 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45065850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1052063-38-3
Fórmula molecular C16 H30 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 314.42
Sinónimo (3S,4R,5R)-4-(Acetylamino)-3-amino-5-(1-ethylpropoxy)-cyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil (3S,4R,5R)-4-acetamido-3-amino-5-(1-etilpropoxi)ciclohexano carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1C[C@H](N)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](C1)OC(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydro Oseltamivir
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H30N2O4/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19/h11-15H,5-9,17H2,1-4H3,(H,18,19)/t11?,13-,14+,15+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.2206