Learn More
1,2-Dihidro Fluticasona Propionato, TRC
Código de producto. 30011135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011135 100 mg 100 miligramos
30006814 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011135 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449635100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105613-90-9
Fórmula molecular C25 H33 F3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 502.59
Sinónimo Androst-4-ene-17-carbothioic acid, 6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-3-oxo-17-(1-oxopropoxy)-, S-(fluoromethyl) ester, (6α,11β,16α,17α)-, Fluticasone Propionate Imp. E (EP), 1,2-dihydro fluticasone propionate, GR 51610X, unidentified impurity with RRT 1.23, disulphide dipropionate dithioketone (GR 247095X), dithio (GR 269949X)
Nombre IUPAC [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-17-(fluorometilsulfanilcarbonilo)-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantra-17-IL] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydro Fluticasone Propionate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H33F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h9,13,15-16,18-19,30H,5-8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.2001