Learn More
1,2-Dihidro Exemestano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dihydro Exemestane |
| CAS | 19457-55-7 |
| Fórmula molecular | C20 H26 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Androst-4-ene-3,17-dione, 6-methylene-, 6-Methyleneandrost-4-ene-3,17-dione, 6-Methyleneandrost-4-en-3,17-dione, 6-Methylideneandrost-4-ene-3,17-dione, 1,2-Dihydroexemestane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h11,14-16H,1,4-10H2,2-3H3/t14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=C)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-6-metilideno-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 298.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1933 |