Learn More
1,2-Dihidro Dexametasona, TRC
Código de producto. 30008201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008201 50 mg 50 miligramos
30005904 25 mg 25 miligramos
30011070 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44901050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 426-17-5
Fórmula molecular C22 H31 F O5
Peso molecular (g/mol) 394.48
Sinónimo 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione, Dexamethasone Imp. C (EP), Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl- (7CI,8CI), (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregn-4-ene-3,20-dione, RU 25008
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantrina-3-una
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-4-ene-3,20-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h9,12,15-17,24,26,28H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.2156
Porcentaje de pureza >95%