Learn More
1,2-Desoximetasona Dihidro, TRC
Código de producto. 30378797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378797 25 mg
30370548 10 mg
30370709 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44887525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 432-54-2
Fórmula molecular C22 H31 F O4
Peso molecular (g/mol) 378.48
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)- (9CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl- (8CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 9α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methyl- (7CI), 9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-4-ene-3,20-dione, 1,2-Dihydro Desoxymetasone, 1,2-Dihydrodesoxymetasone
Nombre IUPAC (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13,16-trimetil-2,6,7,8,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-una
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydro Desoxymetasone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h9,12,15-16,18-19,24,27H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.2206