Learn More
1,2-dihidro-deflazacort, TRC
Código de producto. 30352249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30352249 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30352249 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD36705510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydrodeflazacort
CAS 23557-89-3
Fórmula molecular C25 H33 N O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-((6aR,6bS,7S,8aS,8bS,11aR,12aS,12bS)-7-hydroxy-6a,8a,10-trimethyl-4-oxo-2,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,8b,11a,12,12a,12b-tetradecahydro-1H-naphtho[2',1':4,5]indeno[1,2-d]oxazol-8b-yl)-2-oxoethyl acetate, 5'H-Pregn-4-eno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11-hydroxy-2'-methyl-, (11β,16β)-, 5'βH-Pregn-4-eno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11β,21-dihydroxy-2'-methyl-, 21-acetate, 1,2-Dihydrodeflazacort
Fórmula InChI InChI=1S/C25H33NO6/c1-13-26-25(20(30)12-31-14(2)27)21(32-13)10-18-17-6-5-15-9-16(28)7-8-23(15,3)22(17)19(29)11-24(18,25)4/h9,17-19,21-22,29H,5-8,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(1S,2S,4R,9S,11S,12S,13R)-11-hidroxi-6,9,13-trimetil-16-oxo-5-oxa-7-azapentaciclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-6,17-dien-8-il]-2-oxoetilo]
Peso molecular (g/mol) 443.533
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.231