Learn More
1,2-Dihidro-Betametona, 17,21-Dipropionato, TRC
Código de producto. 30009280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009280 10 mg 10 miligramos
30007380 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44863510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80163-83-3
Fórmula molecular C28 H39 F O7
Peso molecular (g/mol) 506.6
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 9-fluoro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)-, (11β,16β)- (9CI), 9-Fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregn-4-ene-17,21-diyl dipropanoate, 1,2-Dihydrobetamethasone dipropionate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-17-propanoxi-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxo-etilo] propanoato
SMILES CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Fluoro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregn-4-ene-17,21-diyl Dipropanoate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H39FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h13,16,19-21,31H,6-12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.268
Porcentaje de pureza >95%