Learn More
Dipropionato de 1,2-dihidrobeclometasona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dihydro Beclomethasone Dipropionate |
| CAS | 114371-33-4 |
| Fórmula molecular | C28H39ClO7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (11β,16β)-9-chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 1,2-Dihydrobeclometasone Dipropopionate, Beclomethasone Dipropionate EP Impurity L |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H39ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h13,16,19-21,31H,6-12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)OCC(=O)[C@]1([C@H](C[C@@H]2[C@@]1(C[C@@H]([C@]3([C@H]2CCC4=CC(=O)CC[C@@]43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC |
| Peso molecular (g/mol) | 523.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 522.2384 |