Learn More
1,2-Dihidro-5-metoxi-3H-benz[e]inden-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dihydro-5-methoxy-3H-benz[e]inden-3-one |
| CAS | 857552-15-9 |
| Fórmula molecular | C14H12O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,2-Dihydro-5-methoxy-3-benz[e]inden-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O2/c1-16-14-8-12-10(6-7-13(12)15)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,8H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc2C(=O)CCc2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 5-metoxi-1,2-dihidrociclopenta[a]naftalen-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 212.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0837 |