Learn More
1,2-Dihidro-5-metoxi-3H-1,2,4-triazol-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dihydro-5-methoxy-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 51291-82-8 |
| Fórmula molecular | C3H5N3O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Methoxy-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5N3O2/c1-8-3-4-2(7)5-6-3/h1H3,(H2,4,5,6,7) |
| SMILES | COC1=NNC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 3-metoxi-1,4-dihidro-1,2,4-triazol-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 115.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0382 |