Learn More
1,2-Dihidro-2-oxo-4-quinolinecarboxílico, TRC
Código de producto. 30007837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007837 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30007837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4505305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid
CAS 15733-89-8
Fórmula molecular C10 H7 N O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic Acid, Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
Nombre IUPAC 2-hidroxiquinolina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 189.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0426