Learn More
1,2-Dihidro-2,2,4-trimetilquinolina (>85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline |
| CAS | 147-47-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12H15N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinolene, 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinone, Acetone Anil, Acetone Anil (Quinoline Derivative), Antioxidant FR-SB, Good-rite 3140, Hydroquin, NSC 4175, Polnox R |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N/c1-9-8-12(2,3)13-11-7-5-4-6-10(9)11/h4-8,13H,1-3H3 |
| SMILES | CC1=CC(C)(C)Nc2ccccc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 173.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.1204 |
| Mostrar más |