Learn More
1,2-Dihidro-1,1,6-trimetilnaftaleno (>80%), TRC
Código de producto. 17998304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17998304 25 mg 25 miligramos
17929844 100 mg 100 miligramos
17918424 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45344025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30364-38-6
Fórmula molecular C13 H16
Peso molecular (g/mol) 172.27
Sinónimo 1,1,6-Trimethyl-1,2-dihydronaphthalene, 1,2-Dihydro-1,1,6-trimethylnaphthalene, Dehydro-ar-ionene
Nombre IUPAC 1,1,6-trimetil-2H-naftaleno
SMILES Cc1ccc2c(C=CCC2(C)C)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2-Dihydro-1,1,6-trimethylnaphthalene
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16/c1-10-6-7-12-11(9-10)5-4-8-13(12,2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1252