Learn More
1,2-Diformilhidrazina, TRC
Código de producto. 30379620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379620 25 g
30384012 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44732025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-36-4
Fórmula molecular C2H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 88.07
Sinónimo 1,2-Hydrazinedicarboxaldehyde, Bicarbamaldehyde, Diformohydrazide, Diformylhydrazide, Diformylhydrazine, N,N'-Diformylhydrazine, NSC 54729, s-Diformohydrazide, s-Diformylhydrazine
SMILES O=CNNC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diformylhydrazine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6)