Learn More
1,2-difluorobenceno, TRC
Código de producto. 30368903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368903 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30368903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4456551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2-Difluorobenzene
CAS 367-11-3
Fórmula molecular C6 H4 F2
Cantidad 1 g
Sinónimo NSC 10275, o-Difluorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Fc1ccccc1F
Nombre IUPAC 1,2-difluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 114.093
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0281