Learn More
1,2-difluoro-4-nitrobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene |
| Densidad | 1.441 |
| Punto de ebullición | 76°C to 80°C (8 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 80°C (176°F) |
| Índice de refracción | 1.508 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 1944996 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.09 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |