Learn More
1,2-difluoro-4-nitrobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418913 10 g 10 g
11428913 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418913 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11060.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 369-34-6 | C6H3F2NO2 | 159.092 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 369-34-6
Fórmula molecular C6H3F2NO2
Peso molecular (g/mol) 159.092
Número MDL MFCD00007198
Clave InChI RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluoronitrobenzene, benzene, 1,2-difluoro-4-nitro, 1-nitro-3,4-difluorobenzene, 1,2-difluoro-4-nitro-benzene, 3,4-difluoro nitrobenzene, pubchem2290, 3,4-difluornitrobenzene, 3.4-difluoronitrobenzene, 3, 4-difluoronitrobenzene, 3,4-difluoro-nitrobenzene
PubChem CID 123053
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Densidad 1.441
Punto de ebullición 76°C to 80°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.508
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Beilstein 1944996
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.09
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Difluoro-4-nitrobenzene