Learn More
1,2-Difluoro-4-yodobenceno, Thermo Scientific™
Código de producto. 10460754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10460754 100 g Frasco de vidrio ámbar 100 g
1 options
Código de producto. 10460754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01245FA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Difluoro-4-iodobenzene
CAS 64248-58-4
Densidad 1.9900g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H3F2I
Fórmula lineal IC6H3F2
Número MDL MFCD00044630
Cantidad 100 g
Sinónimo 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
Clave InChI KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C=C(I)C=C1
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-yodobenzeno
Peso molecular (g/mol) 239.99
PubChem CID 2724444
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.99
Porcentaje de pureza 97%