Learn More
1,2-Difluoro-4-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423754 25 g 25 g
11413754 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423754 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11339.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 64248-58-4 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64248-58-4
Fórmula molecular C6H3F2I
Peso molecular (g/mol) 239.99
Número MDL MFCD00044630
Clave InChI KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
PubChem CID 2724444
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-yodobenzeno
SMILES FC1=C(F)C=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Densidad 1.99
Punto de ebullición 177°C to 178°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.559
Cantidad 25 g
Beilstein 2081099
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.99
Porcentaje de pureza 99%