Learn More
1,2-Difluoro-4-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413754 5 g 5 g
11423754 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413754 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11339.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64248-58-4 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64248-58-4
Fórmula molecular C6H3F2I
Peso molecular (g/mol) 239.99
Número MDL MFCD00044630
Clave InChI KSASJELKLBIMSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluoroiodobenzene, 1,2-difluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-iodo, 3,4-difluoro iodobenzene, pubchem3461, 3,4-difluoro-iodobenzene, 3,4-difluorophenyl iodide, 3,4-difluoro-1-iodobenzene, 1-iodo-3,4-difluoro-benzene
PubChem CID 2724444
Nombre IUPAC 1,2-difluoro-4-yodobenzeno
SMILES FC1=C(F)C=C(I)C=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,2-Difluoro-4-iodobenzene
Densidad 1.99
Punto de ebullición 177°C to 178°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.559
Cantidad 5 g
Beilstein 2081099
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.99
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.