Learn More
1,2-dietilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Diethylnaphthalene |
| CAS | 19182-11-7 |
| Fórmula molecular | C14 H16 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16/c1-3-11-9-10-12-7-5-6-8-14(12)13(11)4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1ccc2ccccc2c1CC |
| Nombre IUPAC | 1,2-dietilnaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 184.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.1252 |