Learn More
1,2-Dietoxietano, TRC
Código de producto. 30136240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136240 25 mL 25 ml
18072650 100 mL 100 ml
18091440 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22851525ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-14-1
Fórmula molecular C6 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 118.17
Sinónimo 1,2-Diethoxyethane, Ethane, 1,2-diethoxy-, 1,2-Diethoxyethane, 2-Ethoxyethyl ethyl ether, 3,6-Dioxaoctane, DEE, Diethyl cellosolve, Ethylene diethyl ether, Ethylene glycol diethyl ether, Glycol diethyl ether, Hisolve EME
Nombre IUPAC 1,2-dietoxietano
SMILES CCOCCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diethoxyethane
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0994