Learn More
1,2-Dietoxietano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319085 100 mL 100 ml
11329085 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319085 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14283.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-14-1 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
Ethylene glycol diethyl ether is a important solvent, used for ink, paint and coating industry. Mainly used in polymer, electrochemistry, boracium chemistry, resin, nitro cellulose, In this product , the benzene, xenene, terphenyl, anthracene reacts with sodium and then bring about the complex; it is also used in surface treatment, halogen analysis in gasoline, acetic acid recycle in diluted acetic acid, depaint agent, thinner, flushing agent, stabilizer, anti oxidant , thickener of lube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter dietílico de etilenglicol es un disolvente importante utilizado para la industria de la tinta, la pintura y el revestimiento. Se utiliza principalmente en polímero, electroquímica, química de boracium, resina y nitrocelulosa. En este producto, el benceno, el xeneno, el terfenilo y el antraceno reaccionan con el sodio y luego producen el complejo. También se utiliza en el tratamiento de superficies, análisis de halógenos en gasolina, reciclaje de ácido acético en ácido acético diluido, como agente de pintura, diluyente, agente de lavado, estabilizador, antioxidante y espesante de lubricante.
Solubilidad
Soluble en agua (34 g/l a 20 ˚C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-14-1
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.176
Número MDL MFCD00009253
Clave InChI LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
Nombre IUPAC 1,2-dietoxietano
SMILES CCOCCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diethoxyethane
Punto de fusión -74°C
Densidad 0.842
Punto de ebullición 120°C to 121°C
Temperatura de inflamación 19°C (66°F)
Fórmula lineal CH3CH2OCH2CH2OCH2CH3
Índice de refracción 1.392
Cantidad 100 mL
Número UN UN1153
Beilstein 1732917
Información de solubilidad Soluble in water 34g/L @ 20?C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 98%