Learn More
1,2-Didodecanoil-3-tetradecanoil-rac-glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Didodecanoyl-3-tetradecanoyl-rac-glycerol |
| CAS | 60175-30-6 |
| Fórmula molecular | C41H78O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,3-Di(dodecanoyloxy)propyl tetradecanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H78O6/c1-4-7-10-13-16-19-20-23-25-28-31-34-40(43)46-37-38(47-41(44)35-32-29-26-22-18-15-12-9-6-3)36-45-39(42)33-30-27-24-21-17-14-11-8-5-2/h38H,4-37H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(CCCCCCCCCCC)O[C@H](COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O |
| Nombre IUPAC | didodecanoato de (S)-3-(tetradecanoiloxi)propano-1,2-diilo |
| Peso molecular (g/mol) | 667.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 666.58 |