Learn More
1,2-Dicianobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dicyanobenzene |
| CAS | 91-15-6 |
| Fórmula molecular | C8 H4 N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | O-Phthalodinitrile, Benzene-1,2-dicarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H |
| SMILES | N#Cc1ccccc1C#N |
| Nombre IUPAC | benceno-1,2-dicarbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 128.131 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.037 |