Learn More
1,2-Dicianobenzeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10489470 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10489470 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10255990 250 g Frasco de plástico 250 GR
10337500 5 kg Frasco de vidrio 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10489470 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174010010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 91-15-6 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-15-6
Fórmula molecular C8H4N2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00001771
Clave InChI XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthalonitrile, 1,2-dicyanobenzene, o-phthalodinitrile, phthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, o-dicyanobenzene, 1,2-benzodinitrile, o-pdn, o-cyanobenzonitrile, o-benzenedicarbonitrile
PubChem CID 7042
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarbonitrilo
SMILES N#CC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dicyanobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 138.0°C to 142.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 1.2400g/mL
Temperatura de inflamación >130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4(CN)2
Cantidad 1 kg
Beilstein 09, 815
Gravedad específica 1.24
Información de solubilidad Solubility in water: 0.56g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acetone and benzene,soluble in ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina