Learn More
1,2-Diclorrotrifluoroetilo Trifluorometílico Éter, TRC
Código de producto. 30377504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377504 100 mg
30369744 500 mg
30368933 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD437018100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2356-53-8
Fórmula molecular C3OF6Cl2
Peso molecular (g/mol) 236.93
Sinónimo 1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
Nombre IUPAC 1,2-dicloro-1,1,2-trifluoro-2-(trifluorometoxi)etano
SMILES FC(F)(F)OC(F)(Cl)C(F)(F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichlorotrifluoroethyl Trifluoromethyl Ether
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3Cl2F6O/c4-1(6,7)2(5,8)12-3(9,10)11
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.923