Learn More
1,2-Dicloropropano, TRC
Código de producto. 30135213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135213 100 g 100 g
30010591 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434520100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-87-5
Fórmula molecular C3 H6 Cl2
Peso molecular (g/mol) 112.99
Sinónimo 1,2-Dichloropropane, 1,2-DCP, NSC 1237, Propylene chloride, Propylene dichloride, R 270da
Nombre IUPAC 1,2-dicloropropano
SMILES CC(Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloropropane
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.9847