Learn More
(±)-1,2-Dicloropropano-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dichloropropane-d6 |
| CAS | 93952-08-0 |
| Fórmula molecular | C3 D6 Cl2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloro-1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-propano |
| Peso molecular (g/mol) | 119.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0223 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |