Learn More
1,2-Dicloropropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392016 25 g 25 g
11302026 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03083.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78-87-5 | C3H6Cl2 | 112.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-87-5
Fórmula molecular C3H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 112.98
Número MDL MFCD00000868
Clave InChI KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
PubChem CID 6564
ChEBI CHEBI:82163
Nombre IUPAC 1,2-dicloropropano
SMILES CC(Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dichloropropane
Punto de fusión -100°C
Densidad 1.157
Punto de ebullición 95°C to 97°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.438
Cantidad 25 g
Número UN UN1279
Beilstein 1718880
Índice Merck 14,7854
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.99
Porcentaje de pureza 98%