Learn More
1,2-Dicloropropano, 98%, puro
Código de producto. 10162520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
5 ML
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10162520 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10274280 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10137903 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10740975 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10162520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113670050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-87-5 | C3H6Cl2 | 112,98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-87-5
Fórmula molecular C3H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 112.98
Número MDL MFCD00000868
Clave InChI KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo propylene dichloride, propane, 1,2-dichloro, propylene chloride, dwuchloropropan, bichlorure de propylene, rcra waste number u083, caswell no. 324, dwuchloropropan polish, alpha,beta-dichloropropane, ccris 951
PubChem CID 6564
ChEBI CHEBI:82163
Nombre IUPAC 1,2-dicloropropano
SMILES CC(Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dichloropropane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -100.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1560g/mL
Punto de ebullición 95.0°C to 96.0°C
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(Cl)CH2Cl
Índice de refracción 1.4380 to 1.4400
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 105
Índice Merck 15, 7967
Gravedad específica 1.156
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.99
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación